Learn More
4-fenilciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenylcyclohexanone |
| CAS | 4894-75-1 |
| Fórmula molecular | C12H14O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Phenyl-1-cyclohexanone, 4-Phenylcyclohexanone, NSC 28473 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2 |
| SMILES | O=C1CCC(CC1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1045 |