Learn More
4-Fenilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10197413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10197413 10 g Frasco de vidrio 10 g
10164060 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10197413 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187940100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4894-75-1
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.24
Número MDL MFCD00001641
Clave InChI YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
Nombre IUPAC 4-fenilciclohexan-1-ona
SMILES C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylcyclohexanone
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 77°C to 80°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H9(=O)
Cantidad 10 g
Beilstein 07, III, 1466
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino