Learn More
4-Fenilciclohexanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11392606 25 g 25 g
11302616 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11392606
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08614.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4894-75-1 | C12H14O | 174.243 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4894-75-1
Fórmula molecular C12H14O
Peso molecular (g/mol) 174.243
Número MDL MFCD00001641
Clave InChI YKAYMASDSHFOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-phenyl, 4-phenyl-1-cyclohexanone, 4-phenyl cyclohexanone, 4-phenyl-cyclohexanone, 4-phenylcyclo-hexanone, acmc-1aoge, enamine_005496, 1-n-phenylpiperidin-4-one, 4-phenyl-cyclohexan-1-one
PubChem CID 78605
Nombre IUPAC 4-fenilciclohexan-1-ona
SMILES C1CC(=O)CCC1C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylcyclohexanone
Punto de fusión 78°C to 82°C
Punto de ebullición 158°C to 160°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 2045904
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.24
Porcentaje de pureza ≥98%