Learn More
4-Fenilciclohexanamina, TRC
Código de producto. 30418353
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30418353 500 mg
30424179 100 mg
30428691 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418353 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP322195500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19992-45-1
Fórmula molecular C12H17N
Peso molecular (g/mol) 175.27
Nombre IUPAC 4-fenilciclohexan-1-amina
SMILES NC1CCC(CC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylcyclohexanamine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11-12H,6-9,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.1361