Learn More
Ácido 4-fenilcinámico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420493
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420493 10 g 10 g
11384679 25 g 25 g
11430493 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420493 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12643.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13026-23-8 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
4-Phenylcinnamic acid is used as pharmaceutical intermediates and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fenilcinámico se utiliza como intermediario farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, y en un recipiente cerrado herméticamente. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13026-23-8
Fórmula molecular C15H12O2
Peso molecular (g/mol) 224.26
Número MDL MFCD00014010
Clave InChI DMJDEZUEYXVYNO-FLIBITNWSA-N
Sinónimo 4-phenylcinnamic acid, 3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, p-phenylcinnamic acid, e-3-1,1'-biphenyl-4-yl acrylic acid, 2e-3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-biphenyl-4-ylacrylic acid, 3-4-phenylphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-1,1'-biphenyl-4-yl prop-2-enoic acid, trans-4-phenylcinnamic acid, biphenylylacrylicacid
PubChem CID 5842785
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-fenilfenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C/C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylcinnamic acid
Punto de fusión 224°C to 228°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1955124
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.27
Porcentaje de pureza 98%