Learn More
Ácido 4-fenilcarbamoilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489917
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489917 250 mg 250 miligramos
15479917 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53159.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330793-45-8
Fórmula molecular C13H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 241.053
Número MDL MFCD04115683
Clave InChI DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
PubChem CID 11096747
Nombre IUPAC ácido [4-(fenilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 210°C to 216°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.05
Porcentaje de pureza 97%