Learn More
Cloruro de 4-fenilbutirilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335379 1 g 1 g
11345379 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50388.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 18496-54-3 | C10H11ClO | 182.647 g/mol
4-Phenylbutyryl chloride is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 4-fenilbutirilo se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con los agentes oxidantes, las bases, los metales activos, los alcoholes y las aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18496-54-3
Fórmula molecular C10H11ClO
Peso molecular (g/mol) 182.647
Número MDL MFCD00798080
Clave InChI VQDQISMDUHBUFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylbutyryl chloride, 4-phenylbutanoylchloride, 4-phenyl-butyryl chloride, 4-phenylbutyric acid chloride, acmc-1cuil, 4-phenyl butyryl chloride, 4-phenyl-mutanoyl chloride, 4-phenyl-butyric acid chloride
PubChem CID 11789865
Nombre IUPAC cloruro de 4-fenilbutanoil
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyryl chloride
Punto de ebullición 273°C
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CH2COCl
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.65
Porcentaje de pureza 97%