Learn More
Ácido 4-fenilbutírico-d11, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenylbutyric acid-d11 |
| CAS | 358730-86-6 |
| Fórmula molecular | C10 2H11 H O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6 H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1D,2 D,3 D,4D2,5 D,6 D,7D2,8D2 |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 175.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.1528 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |