Learn More
Ácido 4-fenilbutírico, TRC
Código de producto. 30416017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Código de producto. Cantidad
30416017 2.5 g
1 options
Código de producto. 30416017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3196102.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1821-12-1
Fórmula molecular C10 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo Benzenebutanoic acid, Butyric acid, 4-phenyl- (8CI), Butyric acid, γ-phenyl- (3CI), 4-Phenyl-n-butyric acid, 4-Phenylbutanoic acid, 4-Phenylbutyric acid, Benzenebutyric acid, NSC 295, γ-Phenylbutanoic acid, γ-Phenylbutyric acid, ω-Phenylbutanoic acid, Phenylbutyric acid
Nombre IUPAC ácido 4-fenilbutanoico
SMILES OC(=O)CCCc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyric Acid
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837