Learn More
4-Phenylbutyric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16430758
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16430758 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16430758 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0281
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
4-Phenylbutyric acid (4-PBA) is an inhibitor of HDAC and endoplasmic reticulum (ER) stress, used in cancer and infection research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyric acid
Forma física Powder
CAS 1821-12-1
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 4-PBA Benzenebutyric acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (609.01 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (12.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 95.0%