Learn More
Ácido 4-fenilbutirico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10614802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10614802 25 g Frasco de vidrio 25 g
10583291 100 g Frasco de vidrio 100 g
11954981 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10614802 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130380250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1821-12-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Clave InChI OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
Nombre IUPAC ácido 4-fenilbutanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyric acid
Punto de fusión 49.0°C to 52.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 165.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)3CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 09,539
Información de solubilidad Solubility in water: 5.3g/L water (40 degr. c)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino