Learn More
Ácido 4-fenilbutirico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459276 500 g 500 g
11439276 25 g 25 g
11449276 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18115.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1821-12-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
4-Phenylbutyric acid is used as a chemical chaperone involved in protein-folding disorders. It is involved in the synthesis of dyes and an active pharmaceutical ingredient intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-fenilbutírico se utiliza como chaperona química implicada en trastornos de plegado de proteínas. Participa en la síntesis de colorantes y como intermedio de ingredientes farmacéuticos activos.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Estireno-DVB; resina de tipo gel fuertemente básica. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1821-12-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00004403
Clave InChI OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylbutyric acid, benzenebutanoic acid, benzenebutyric acid, phenylbutyrate, gamma-phenylbutyric acid, omega-phenylbutanoic acid, phenylbutyric acid, 4-phenylbutyrate, butyric acid, 4-phenyl, 4-phenyl-n-butyric acid
PubChem CID 4775
ChEBI CHEBI:41500
Nombre IUPAC ácido 4-fenilbutanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyric acid
Punto de fusión 49°C to 53°C
Punto de ebullición 165°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 638180
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%