Learn More
4-Ácido fenilbutírico-13C6, TRC
Código de producto. 30133097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133097 100 mg 100 miligramos
30008358 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP319613100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1346602-38-7
Fórmula molecular C413C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 170.16
Sinónimo Benzene-13C6-butanoic Acid, γ-Phenyl-13C6-butanoic Acid;
SMILES [H][13C]1=[13C](CCCC(O)=O)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1[H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyric Acid-13C6
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,9+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.1039