Learn More
Isotiocianato de 4-fenilbutilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10317422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10317422 1 g 1 g
11360847 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00409DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 61499-10-3
Fórmula molecular C11H13NS
Peso molecular (g/mol) 191.292
Número MDL MFCD00052335
Clave InChI CCBQOLFAKKAMLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylbutyl isothiocyanate, 4-phenylbutylisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, phenylbutyl isothiocyanate, ccris 3148, 1-isothiocyanato-4-phenylbutane, 4-phenylbutylisolthiocyanate, benzene, 4-isothiocyanatobutyl, 4-phenylbutanisothiocyanate, 4-isothiocyanatobutyl benzene, 9ci
PubChem CID 124881
Nombre IUPAC 4-isotiocianatobutilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCN=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylbutyl isothiocyanate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.3
Porcentaje de pureza 95%