Learn More
4-fenilbutanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenylbutanal |
| CAS | 18328-11-5 |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Phenylbutyraldehyde, gamma-Phenylbutyraldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,9H,4-5,8H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCCC=O |
| Nombre IUPAC | 4-fenilbutanal |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |