Learn More
4-fenilazofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenylazophenol |
| CAS | 1689-82-3 |
| Fórmula molecular | C12H10N2O |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 4-(Phenyldiazenyl)phenol, 4-Hydroxyazobenzene, Brasilazina Oil Yellow O, C.I. 11800, NSC 3177, Pirocard Green 491, Solvent Yellow 7, p-(Phenylazo)phenol, p-Hydroxyazobenzene, C.I. Solvent Yellow 7, 4-(Phenylazo)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+ |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-fenildiazenil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.0793 |