Learn More
4-fenilazofenol, TRC
Código de producto. 30424413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424413 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30424413 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP31964025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylazophenol
CAS 1689-82-3
Fórmula molecular C12H10N2O
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-(Phenyldiazenyl)phenol, 4-Hydroxyazobenzene, Brasilazina Oil Yellow O, C.I. 11800, NSC 3177, Pirocard Green 491, Solvent Yellow 7, p-(Phenylazo)phenol, p-Hydroxyazobenzene, C.I. Solvent Yellow 7, 4-(Phenylazo)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
SMILES Oc1ccc(cc1)N=Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 4-[(E)-fenildiazenil]fenol
Peso molecular (g/mol) 198.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0793