Learn More
4-Fenilazofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490668 25 g 25 g
11480668 5 g 5 g
11400678 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490668 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25198.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
4-Phenylazophenol is used to varnish, grease, paraffin wax, resin, soap kind of coloring. It is used in printing/solvent based writing inks. It is used for providing transparent metallic effects like gold imitation provided on metalized polyester films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fenilazofenol se utiliza para barnizar, engrasar, como cera de parafina, resina, jabón y un tipo de colorante. Se utiliza en tintas de escritura por impresión/disolvente. Se utiliza para proporcionar efectos metálicos transparentes, como imitación de oro en películas de poliéster metalizado.
Solubilidad
Soluble en acetona, etanol, benceno y éter. Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689-82-3
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00002330
Clave InChI JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyazobenzene, 4-phenylazophenol, 4-phenyldiazenyl phenol, solvent yellow 7, p-phenylazophenol, 4-phenylazo phenol, p-hydroxyazobenzene, organol yellow ap, c.i. solvent yellow 7, phenol, 4-phenylazo
PubChem CID 5354198
Nombre IUPAC 4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylazophenol
Punto de fusión 152°C to 155°C
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in acetone,ethanol,benzene and ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.23
Porcentaje de pureza 98%