Learn More
4-Fenilazofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10722602 25 g Frasco de vidrio 25 g
10589803 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417360250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1689-82-3 | C12H10N2O | 198.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1689-82-3
Fórmula molecular C12H10N2O
Peso molecular (g/mol) 198.23
Número MDL MFCD00002330
Clave InChI JTSBGMZPPPULTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo C.I. 11800, 4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
PubChem CID 5354198
Nombre IUPAC 4-(fenilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES O=C1C=CC(C=C1)=NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylazophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Beilstein 16, 96
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino fino
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenylazophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.