Learn More
4-Fenilazodifenilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438537 100 g 100 g
11418537 5 g 5 g
11428537 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18612.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-75-7
Fórmula molecular C18H15N3
Peso molecular (g/mol) 273.34
Número MDL MFCD00003023
Clave InChI VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
Nombre IUPAC N-fenil-4-fenildiazenilina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylazodiphenylamine
Punto de fusión 80°C to 86°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.34
Porcentaje de pureza 97%