Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylazo)diphenylamine |
| CAS | 101-75-7 |
| Punto de fusión | 84.0°C to 91.0°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Fórmula molecular | C18H15N3 |
| Fórmula lineal | C6H5N=NC6H4NHC6H5 |
| Número MDL | MFCD00003023 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 16,314 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-(Phenylazo)diphenylamine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.