Learn More
4-(Fenilazo)difenilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10462021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462021 25 g Frasco de vidrio 25 g
12739043 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212010250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 101-75-7 | C18H15N3 | 273.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-75-7
Fórmula molecular C18H15N3
Peso molecular (g/mol) 273.34
Número MDL MFCD00003023
Clave InChI VXLFYNFOITWQPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-anilinoazobenzene, 4-phenylazo diphenylamine, 4-phenylazodiphenylamine, 4-benzeneazodiphenylamine, benzenamine, n-phenyl-4-phenylazo, azobenzene, 4-anilino, n-phenyl-4-aminoazobenzene, 4-phenylamino azobenzene, diphenylamine, 4-phenylazo, n-phenyl-4-phenylazo aniline
PubChem CID 7575
Nombre IUPAC N-fenil-4-fenildiazenilina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylazo)diphenylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84.0°C to 91.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5N=NC6H4NHC6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 16, 314
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Phenylazo)diphenylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación