Learn More
Éster 5-metílico del ácido 4-[(fenilamino)metileno]-2-pentenedioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(Phenylamino)methylene]-2-pentenedioic Acid 5-Methyl Ester |
| CAS | 64972-00-5 |
| Fórmula molecular | C13H13NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO4/c1-18-13(17)10(7-8-12(15)16)9-14-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3,(H,15,16)/b8-7+,10-9+ |
| SMILES | COC(=O)\C(=C\Nc1ccccc1)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2E,4E)-5-anilino-4-metoxicarbonilpenta-2,4-dienoico |
| Peso molecular (g/mol) | 247.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0845 |