Learn More
4-(Fenilamino)bifenilo, 98 %
Código de producto. 15462179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462179 250 mg 250 miligramos
15442179 1 g 1 g
15452179 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64808.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32228-99-2
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.33
Número MDL MFCD01318677
Clave InChI YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz
PubChem CID 13087229
Nombre IUPAC N,4-difenilanilina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylamino)biphenyl
Cantidad 250 mg
Beilstein 2806457
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido