Learn More
Ácido 4-(Fenilamino]-1-bencil-4-piperidinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30428605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428605 500 mg
30421051 250 mg
30418522 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP307490500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85098-64-2
Fórmula molecular C19H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 310.39
Sinónimo 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylic Acid, 4-Anilino-1-benzylpiperidine-4-carboxylic Acid, NSC 73748
Nombre IUPAC 4-anilino-1-benzilpiperidina-4-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O2/c22-18(23)19(20-17-9-5-2-6-10-17)11-13-21(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,20H,11-15H2,(H,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1681