Learn More
Éster metílico del ácido 4-(fenilamino]-1-bencil-4-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarboxylic acid methyl ester |
| CAS | 61085-60-7 |
| Fórmula molecular | C20 H24 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Piperidinecarboxylic acid','4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-','methyl ester, 1-Benzyl-4-phenylaminopiperidine-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate, Methyl 4-phenylamino-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxylate, Methyl 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24N2O2/c1-24-19(23)20(21-18-10-6-3-7-11-18)12-14-22(15-13-20)16-17-8-4-2-5-9-17/h2-11,21H,12-16H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-anilino-1-bencilpiperidina-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 324.4168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 324.1838 |