Learn More
4-(fenilamino)-1-bencil-4-piperidinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenylamino)-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide |
| CAS | 1096-03-3 |
| Fórmula molecular | C19 H23 N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Piperidinecarboxamide','4-(phenylamino)-1-(phenylmethyl)-, Isonipecotamide','4-anilino-1-benzyl- (7CI,8CI), 4-(Phenylamino)-1-(phenylmethyl)-4-piperidinecarboxamide, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxamide, 4-Anilino-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide, NSC 73749, 1-Benzyl-4-(phenylamino)piperidine-4-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O/c20-18(23)19(21-17-9-5-2-6-10-17)11-13-22(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,21H,11-15H2,(H2,20,23) |
| SMILES | NC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)Nc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-anilino-1-bencilpiperidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1841 |