Learn More
4-(fenil-d5)-3-buten-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Phenyl-d5)-3-buten-2-one |
| CAS | 56187-93-0 |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H5 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3/b8-7+/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C\C(=O)C)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (E)-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)but-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 151.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.1045 |