Learn More
Ácido 4-fenil-4-piperidinacarboxílico p-metilbencenosulfonato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10275070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10275070 25 g Frasco de vidrio 25 g
10407320 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10275070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122920250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 83949-32-0 | C12H15NO2·C7H8O3S | 377.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83949-32-0
Fórmula molecular C12H15NO2·C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 377.45
Número MDL MFCD00044709
Clave InChI NQLZTDKDXBKUGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-4-phenylpiperidine tosylate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid compound with 4-methylbenzenesulfonic acid 1:1, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate, 4-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid 4-toluenesulfonate, isonipecotic acid, 4-phenyl-; para-toluene sulfonate, 4-phenyl-4-carboxy piperidine tosylate, 4-carboxy-4-phenylpiperidine p-toluenesulfonate, 4-phenyl-piperidine-4-carboxylic acid tosylate
PubChem CID 2723657
Nombre IUPAC ácido 4-metilbencenosulfónico; ácido 4-fenilpiperidina-4-carboxílico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225°C to 229°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad (3% in boiling water) Clear colorless to almost colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.45
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-4-piperidinecarboxylic acid p-methylbenzenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.