Learn More
4-fenil-3-furoxancarbonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-3-furoxancarbonitrile |
| CAS | 125520-62-9 |
| Fórmula molecular | C9 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5N3O2/c10-6-8-9(11-14-12(8)13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H |
| SMILES | [O-][n+]1onc(c2ccccc2)c1C#N |
| Nombre IUPAC | 2-óxido-4-fenil-1,2,5-oxadiazol-2-io-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 187.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0382 |