Learn More
4-Fenil-3-butin-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-3-butyn-2-one |
| Densidad | 0.9900g/mL |
| Punto de ebullición | 75°C to 76°C (1.1 hPa) |
| Temperatura de inflamación | 95°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Fórmula lineal | C6H5C≡CCOCH3 |
| Índice de refracción | 1.5762 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 07,385 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.