Learn More
4-Fenil-3-butin-2-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15343148 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15343148 1 g 1 g
15373148 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15343148 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171330010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1817-57-8
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.17
Clave InChI UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
Nombre IUPAC 4-fenilbut-3-in-2-ona
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 75°C to 76°C (1.1 hPa)
Temperatura de inflamación 95°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C≡CCOCH3
Índice de refracción 1.5762
Cantidad 1 g
Beilstein 07,385
Gravedad específica 0.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-one, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.