Learn More
4-Fenil-3-butin-2-ona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367399 1 g 1 g
11377399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27826.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1817-57-8 | C10H8O | 144.173 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
S utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1817-57-8
Fórmula molecular C10H8O
Peso molecular (g/mol) 144.173
Número MDL MFCD00008776
Clave InChI UPEUQDJSUFHFQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-3-butyn-2-one, 3-butyn-2-one, 4-phenyl, 1-phenyl-1-butyn-3-one, phenylbutynone, acetylphenyl-acetylene, acmc-1boyr, 4-phenyl-3-butyn-2-on, 4-phenyl-3-batyu-2-one, 4-phenyl-3-butyn-2-0ne, 4-phenyl-but-3-yn-2-one
PubChem CID 74555
ChEBI CHEBI:51731
Nombre IUPAC 4-fenilbut-3-in-2-ona
SMILES CC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-3-butyn-2-one
Densidad 0.99
Punto de ebullición 75°C to 76°C (0.8 mmHg)
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.574
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 96%