Learn More
4-Fenil-3-butin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410278 5 g 5 g
15420278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53450.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5876-76-6 | C10H10O | 146.189 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5876-76-6
Fórmula molecular C10H10O
Peso molecular (g/mol) 146.189
Número MDL MFCD00046651
Clave InChI JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-3-butyn-2-ol, 4-phenyl-3-butyne-2-ol, 3-hydroxy-1-phenyl-1-butyne
PubChem CID 582962
Nombre IUPAC 4-fenilbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C#CC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Densidad 1.005
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.5667
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-3-butyn-2-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Phenyl-3-butyn-2-ol