Learn More
4-fenil-3-buten-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-3-buten-2-ol |
| CAS | 17488-65-2 |
| Fórmula molecular | C10H12O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Phenyl-1-buten-3-ol, 1-Styrylethanol, 3-Hydroxy-1-phenyl-1-butene, α-Methyl-3-phenylallyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,11H,1H3 |
| SMILES | OC(C)/C=C/C1=CC=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilbut-3-en-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.09 |