Learn More
4-Fenil-2-pirrolidona, TRC
Código de producto. 30003348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003348 500 mg 500 miligramos
30004656 250 mg 250 miligramos
30004425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336740500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198-97-6
Fórmula molecular C10 H11 N O
Peso molecular (g/mol) 161.2
Sinónimo 4-Phenyl-2-pyrrolidinone, 4-Phenyl-2-pyrrolidone, β-Phenyl-γ-aminobutyric Acid Lactam
Nombre IUPAC 4-fenilpirrolidina-2-una
SMILES O=C1CC(CN1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-2-pyrrolidinone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO/c12-10-6-9(7-11-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0841
Porcentaje de pureza >95%