Learn More
4-fenil-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-2-butanone |
| CAS | 2550-26-7 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Phenyl-2-butanone, 1-Phenyl-3-butanone, 2-Phenylethyl methyl ketone, Benzylacetone, Methyl 2-phenylethyl ketone, Methyl phenethyl ketone, NSC 44829, NSC 813, Phenethyl methyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilbutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.202 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |