Learn More
4-Fenil-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439817 250 g 250 g
11429817 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22777.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Phenyl-2-butanone be used as an attractant for melon flies and as an odorant for soap. It is also used in the preparation of 4-oxocyclohexanecarbaldehyde derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-fenil-2-butanona se utiliza como atrayente para las moscas del melón y como odorizante para el jabón. También se utiliza en la preparación de derivados del 4-oxociclohexanocarbaldehído.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2550-26-7
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00008790
Clave InChI AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
Nombre IUPAC 4-fenilbutan-2-ona
SMILES CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-2-butanone
Densidad 0.988
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Índice de refracción 1.5122
Cantidad 250 g
Beilstein 1907123
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-2-butanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-phenyl-2-butanone