Learn More
(+/-)4-Fenilo-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426730 5 g 5 g
11436730 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426730 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05970.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2344-70-9 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2344-70-9
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00044349
Clave InChI GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
PubChem CID 61302
Nombre IUPAC 4-fenilbutan-2-ol
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-4-Phenyl-2-butanol
Densidad 0.98
Punto de ebullición 239°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Beilstein 1908294
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 98%