Learn More
4-Fenyl-2-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072240 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10072240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 183400250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-2-butanol
Nombre de nota 99+%
CAS 2344-70-9
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 132.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H14O
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.5157 to 1.5177
Número MDL MFCD00044349
Cantidad 25 g
Beilstein 06,522
Gravedad específica 0.98
Sinónimo 4-phenyl-2-butanol, 1-phenyl-3-butanol, 2-hydroxy-4-phenylbutane, methyl phenethyl carbinol, methylphenethylcarbinol, 2-butanol, 4-phenyl, alpha-methylbenzenepropanol, phenylethyl methyl carbinol, methyl-2-phenylethylcarbinol
Clave InChI GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)O
Nombre IUPAC 4-fenilbutan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 150.22
PubChem CID 61302
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido