Learn More
4-fenil-2,3-dihidroquinazolina-2-ona, TRC
Código de producto. 30410245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410245 50 mg
30415192 500 mg
30417596 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410245 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32294350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23441-75-0
Fórmula molecular C14H10N2O
Peso molecular (g/mol) 222.25
Sinónimo 4-Phenylquinazolin-2(1H)-One
Nombre IUPAC 4-fenilquinazolina-2(1H)-una
SMILES O=C1N=C(C2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-phenyl-2,3-dihydroquinazolin-2-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10N2O/c17-14-15-12-9-5-4-8-11(12)13(16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 22.08