Learn More
4-[(fenil-13C6)-amino]-1-bencil-4-piperidinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(Phenyl-13C6)-amino]-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide |
| CAS | 1189657-80-4 |
| Fórmula molecular | C1313C6H23N3O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-Benzyl-4-[(phenyl-13C6)-amino]piperidine-4-carboxamide, 4-(Anilino-13C6)-1-benzyl-4-piperidinecarboxamide, NSC 73749-13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O/c20-18(23)19(21-17-9-5-2-6-10-17)11-13-22(14-12-19)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,21H,11-15H2,(H2,20,23)/i2+1,5+1,6+1,9+1,10+1,17+1 |
| SMILES | NC(=O)C1(CCN(Cc2ccccc2)CC1)N[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3 |
| Nombre IUPAC | 1-bencil-4-((1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrienilamino)piperidina-4-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 315.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 315.2042 |