Learn More
4-Fenil-1-piperidin-4-il-1,3-dihidro-2H-imidazol-2-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10381650 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10381650 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00232DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-piperidin-4-yl-1, 3-dihydro-2H-imidazol-2-one
CAS 205058-28-2
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H17N3O
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-phenyl-1-4-piperidinyl-4-imidazolin-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-1,3-dihydro-2h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-1h-imidazol-2 3h-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-3h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-piperidin-4-yl-2,3-dihydro-1h-imidazol-2-one, 4-phenyl-1-4-piperidyl-4-imidazolin-2-one, acmc-1chii, 4-phenyl-piperidin-4-yl-1h-imidazol-2 3h-one, 1,3-dihydro-1-4-piperidinyl-4-phenyl-2 2h-imidazolone, 2h-imidazol-2-one, 1,3-dihydro-4-phenyl-1-4-piperidinyl
Clave InChI OPCVKWIYGHICKG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNCCC1N2C=C(NC2=O)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 5-fenil-3-piperidin-4-il-1H-imidazol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 243.31
PubChem CID 11345546
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.31
Porcentaje de pureza 97%