Learn More
4-fenil-1-ciclohexeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-1-cyclohexene |
| CAS | 4994-16-5 |
| Fórmula molecular | C12 H14 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benzene','3-cyclohexen-1-yl- (6CI','7CI','8CI','9CI','ACI), 3-Cyclohexen-1-ylbenzene (ACI), 4-Phenyl-1-cyclohexene, 4-Phenylcyclohexene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-5,7-8,12H,6,9-10H2 |
| SMILES | C1CC(CC=C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ciclohex-3-en-1-ilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 158.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1096 |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?