Learn More
4-Fenil-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566933 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566933 1 g Frasco de vidrio 1 g
10786183 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566933 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 380860010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-58-3
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00039617
Clave InChI RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
Nombre IUPAC 1-fenilbut-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-buten-4-ol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9920g/mL
Punto de ebullición 234°C
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(OH)CH2CHCH2
Índice de refracción 1.5300 to 1.532
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.992
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.