Learn More
4-Fenil-1-buten-4-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15460308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460308 5 g 5 g
15470308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53466.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 936-58-3 | C10H12O | 148.205 g/mol
4-Phenyl-1-buten-4-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-fenil-1-buten-4-ol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-58-3
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00039617
Clave InChI RGKVZBXSJFAZRE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-phenyl-3-buten-1-ol, 4-phenyl-1-buten-4-ol, 1-phenyl-but-3-en-1-ol, acmc-1bdtt, upenn_abs_025, 1-phenyl-3-buten-1-ol #, benzenemethanol,a-2-propen-1-yl, benzenemethanol, .alpha.-2-propenyl
PubChem CID 220119
Nombre IUPAC 1-fenilbut-3-en-1-ol
SMILES C=CCC(C1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-buten-4-ol
Densidad 0.992
Punto de ebullición 234°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.53
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 97%