Learn More
4-fenil-1-butanol, Mikromol™
Descripción
4-fenil-1-butanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Phenyl-1-butanol |
| CAS | 3360-41-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Phenyl-1-butanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H14 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Phenyl-1-butanol, Benzenebutanol, 1-Butanol, 4-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxybutyl)phenyl acetate, 4-Phenyl-1-butanol, 4-Phenyl-1-butyl alcohol, 4-Phenylbutanol, 4-Phenylbutyl alcohol, NSC 71383, Phenbutanol, Phenylbutyl alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2 |
| SMILES | OCCCCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 4-fenilbutan-1-ol |
| Mostrar más |