Learn More
4-Fenil-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10488920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10488920 10 g Frasco de vidrio 10 g
10164340 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10488920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180370100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3360-41-6 | C10H14O | 150.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3360-41-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.22
Número MDL MFCD00002971
Clave InChI LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1-butanol, benzenebutanol, 4-phenylbutanol, phenylbutyl alcohol, 4-phenylbutyl alcohol, 1-butanol, 4-phenyl, 4-phenyl butanol-1, 4-phenyl butanol, unii-q5orz1321g, 4-phenyl-n-butanol
PubChem CID 76889
Nombre IUPAC 4-fenilbutan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-butanol
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9750g/mL
Punto de ebullición 140°C (14.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)4OH
Índice de refracción 1.5200 to 1.522
Cantidad 10 g
Beilstein 06, II, 487
Gravedad específica 0.975
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido