Learn More
4-Fenil-1-butanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435483 250 g 250 g
11415483 10 g 10 g
11425483 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13433.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3360-41-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3360-41-6
Fórmula molecular C10H14O
Peso molecular (g/mol) 150.221
Número MDL MFCD00002971
Clave InChI LDZLXQFDGRCELX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenyl-1-butanol, benzenebutanol, 4-phenylbutanol, phenylbutyl alcohol, 4-phenylbutyl alcohol, 1-butanol, 4-phenyl, 4-phenyl butanol-1, 4-phenyl butanol, unii-q5orz1321g, 4-phenyl-n-butanol
PubChem CID 76889
Nombre IUPAC 4-fenilbutan-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenyl-1-butanol
Densidad 0.975
Punto de ebullición 138°C to 140°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 250 g
Beilstein 2042122
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 97%