Learn More
4-fenil-1,3-dioxolan-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-phenyl-1,3-dioxolan-2-one |
| CAS | 4427-92-3 |
| Fórmula molecular | C9H8O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2 |
| SMILES | O=C1OCC(O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-fenil-1,3-dioxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 164.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |